Få mere at vide
5-Hydroxy Thiabendazole Methyl Ether Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hydroxy Thiabendazole Methyl Ether Hydrochloride |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9N3OS.ClH/c1-15-7-2-3-8-9(4-7)14-11(13-8)10-5-16-6-12-10;/h2-6H,1H3,(H,13,14);1H |
| Formel vægt | 267.0233 |