Få mere at vide
5-Hydroxy Thiabendazole-13C2,15N, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hydroxy Thiabendazole-13C2,15N |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7N3OS/c14-6-1-2-7-8(3-6)13-10(12-7)9-4-15-5-11-9/h1-5,14H,(H,12,13)/i9+1,10+1,13+1 |
| Formel vægt | 220.0347 |