missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Hydroxy Thiabendazole-13C2,15N Methyl Ether Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30404078
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30404078 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30404078 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH96120710MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxy Thiabendazole-13C2,15N Methyl Ether Hydrochloride
CAS 1391054-13-9
Molekylær formel C12 H17 N O2
Mængde 10 mg
Synonym 5-Methoxy-2-(4-thiazolyl)-benzimidazole-13C2,15N Monohydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H17NO2/c1-9(13(3)10(2)14)12(15)11-7-5-4-6-8-11/h4-9,12,15H,1-3H3/t9-,12-/m1/s1
SMIL C[C@H]([C@@H](O)c1ccccc1)N(C)C(=O)C
IUPAC navn N-[(1S,2R)-1-hydroxy-1-phenylpropan-2-yl]-N-methylacetamide
Molekylvægt (g/mol) 207.269
Formel vægt 207.126
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.