Få mere at vide
5-Hydroxy Rosiglitazon, TRC
Artikelnummer. 30408129
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30408129 1 mg
30396112 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30408129 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9534401MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 257883-22-0
Molekylær formel C18 H19 N3 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 373.43
Synonym 2,4-Thiazolidinedione, 5-[[4-[2-[(5-hydroxy-2-pyridinyl)methylamino]ethoxy]phenyl]methyl]- (9CI, ACI), 5-[[4-[2-[(5-Hydroxy-2-pyridinyl)methylamino]ethoxy]phenyl]methyl]-2,4-thiazolidinedione (ACI), 5-[4-[2-[(5-Hydroxypyridin-2-yl)methylamino]ethoxy]benzyl]thiazolidine-2,4-dione
IUPAC navn 5-[[4-[2-[(5-hydroxypyridin-2-yl)-methylamino]ethoxy]phenyl]methyl]-1,3-thiazolidin-2,4-dione
SMIL CN(CCOc1ccc(CC2SC(=O)NC2=O)cc1)c3ccc(O)cn3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxy Rosiglitazone
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C18H19N3O4S/c1-21(16-7-4-13(22)11-19-16)8-9-25-14-5-2-12(3-6-14)10-15-17(23)20-18(24)26-15/h2-7,11,15,22H,8-10H2,1H3,(H,20,23,24)
Formel vægt 373.1096