Få mere at vide
5-Hydroxy Rosiglitazone-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hydroxy Rosiglitazone-d4 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19N3O4S/c1-21(16-7-4-13(22)11-19-16)8-9-25-14-5-2-12(3-6-14)10-15-17(23)20-18(24)26-15/h2-7,11,15,22H,8-10H2,1H3,(H,20,23,24)/i8D2,9D2 |
| Formel vægt | 377.1347 |