Få mere at vide
5-Hydroxy Rosiglitazon Beta-D-Glucuronid (blanding af diastereomerer), TRC
Artikelnummer. 30405392
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30405392 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30405392 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH95344510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxy Rosiglitazone beta-D-Glucuronide
CAS 288853-59-8
Molekylær formel C24 H27 N3 O10 S
Mængde 10 mg
Synonym 5-Hydroxy Rosiglitazone-B-D-Glucuronide
InChI formel InChI=1S/C24H27N3O10S/c1-27(8-9-35-13-4-2-12(3-5-13)10-15-21(31)26-24(34)38-15)16-7-6-14(11-25-16)36-23-19(30)17(28)18(29)20(37-23)22(32)33/h2-7,11,15,17-20,23,28-30H,8-10H2,1H3,(H,32,33)(H,26,31,34)/t15?,17-,18-,19+,20-,23+/m0/s1
SMIL CN(CCOc1ccc(CC2SC(=O)NC2=O)cc1)c3ccc(O[C@@H]4O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C(=O)O)cn3
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[6-[2-[4-[(2,4-dioxo-1,3-thiazolidin-5-yl)methyl]phenoxy]ethyl-methylamino]pyridin-3-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 549.55
Formel vægt 549.1417