Få mere at vide
5-Hydroxy Propranolol Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hydroxy Propranolol Hydrochloride |
| CAS | 62117-35-5 |
| Molekylær formel | C16 H21 N O3 . H Cl |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 5-Hydroxy Propranolol HCl |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21NO3.ClH/c1-11(2)17-9-12(18)10-20-16-8-4-5-13-14(16)6-3-7-15(13)19;/h3-8,11-12,17-19H,9-10H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.CC(C)NCC(O)COc1cccc2c(O)cccc12 |
| IUPAC navn | 5-[2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]naphthalen-1-ol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 311.804 |
| Formel vægt | 311.129 |