Få mere at vide
5-Hydroxy Propranolol-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hydroxy Propranolol-d5 |
| CAS | 1185084-01-8 |
| Molekylær formel | C16H16D5NO3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 5-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-1-naphthalenol-d5, 5'-Hydroxypropranolol-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21NO3/c1-11(2)17-9-12(18)10-20-16-8-4-5-13-14(16)6-3-7-15(13)19/h3-8,11-12,17-19H,9-10H2,1-2H3/i9D2,10D2,12D |
| SMIL | CC(C)NC([2H])([2H])C(O)([2H])C([2H])([2H])OC1=CC=CC2=C1C=CC=C2O |
| Molekylvægt (g/mol) | 280.37 |
| Formel vægt | 280.1835 |