Få mere at vide
5-Hydroxy Propafenone Hydrochloride-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hydroxy Propafenone Hydrochloride-d5 |
| CAS | 1188265-48-6 |
| Molekylær formel | C21H23D5ClNO4 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 1-[5-Hydroxy-2-[2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-(phenyl-2,3,4,5,6-d5)-1-propanone Hydrochloride, GPV 129-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27NO4.ClH/c1-2-12-22-14-18(24)15-26-21-11-9-17(23)13-19(21)20(25)10-8-16-6-4-3-5-7-16;/h3-7,9,11,13,18,22-24H,2,8,10,12,14-15H2,1H3;1H/i3D,4D,5D,6D,7D; |
| SMIL | Cl.[2H]c1c([2H])c([2H])c(CCC(=O)c2cc(O)ccc2OCC(O)CNCCC)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | 1-[5-hydroxy-2-[2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)propan-1-one;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 398.94 |
| Formel vægt | 398.2021 |