Få mere at vide
5-Hydroxy-p-naphthoquinon, 97%
Artikelnummer. 10477500 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10477500 5 g Glasflaske 5g
10132300 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10477500 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 121640050
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 481-39-0 | C10H6O3 | 174,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 481-39-0
Molekylær formel C10H6O3
Molekylvægt (g/mol) 174.16
MDL nummer MFCD00001684
InChI nøgle KQPYUDDGWXQXHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym juglone, 5-hydroxy-1,4-naphthoquinone, 5-hydroxy-1,4-naphthalenedione, regianin, walnut extract, juglon, nucin, 5-hydroxynaphthoquinone, akhnot, yuglon
PubChem CID 3806
ChEBI CHEBI:15794
IUPAC navn 5-hydroxynaphthalen-1,4-dion
SMIL OC1=CC=CC2=C1C(=O)C=CC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxy-p-naphthoquinone
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 161,0 °C til 163,0 °C
Farve Brun til Orange
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 08, 308
Merck Index 15, 5317
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig i varmt vand. Andre opløseligheder: opløselig i vandige opløsninger af alkalier, opløselig i alkohol og ether
Formel vægt 174.16
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver