Få mere at vide
5-Hydroxy-p-naphthoquinon, 97%
Artikelnummer. 10132300 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10132300 1 g Glasflaske 1g
10477500 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10132300 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 121640010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 481-39-0 | C10H6O3 | 174,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 481-39-0
Molekylær formel C10H6O3
Molekylvægt (g/mol) 174.16
MDL nummer MFCD00001684
InChI nøgle KQPYUDDGWXQXHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym juglone, 5-hydroxy-1,4-naphthoquinone, 5-hydroxy-1,4-naphthalenedione, regianin, walnut extract, juglon, nucin, 5-hydroxynaphthoquinone, akhnot, yuglon
PubChem CID 3806
ChEBI CHEBI:15794
IUPAC navn 5-hydroxynaphthalen-1,4-dion
SMIL OC1=CC=CC2=C1C(=O)C=CC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxy-p-naphthoquinone
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 161.0°C to 163.0°C
Farve Brun til Orange
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Beilstein 08, 308
Merck Index 15, 5317
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in aq.sol. of alkalies,soluble in alcohol and ether
Formel vægt 174.16
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver