Få mere at vide
5-hydroxyomeprazol natriumsalt, TRC
Artikelnummer. 30010327
Skift visning
Mængde:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30010327 1 mg -
30005094 2.5 mg 2.5mg
30006484 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30010327 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9488631MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1215629-45-0
Molekylær formel C17H18N3NaO4S
Molekylvægt (g/mol) 383.4
SMIL [Na+].COc1ccc2[n-]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(CO)c(OC)c3C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxy Omeprazole Sodium Salt
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 mg
Procent renhed >95%