Få mere at vide
5-hydroxyomeprazol (~5% triethylamin som stabilisator), TRC
Artikelnummer. 30008434
Skift visning
Mængde:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30008434 1 mg -
30007595 10 mg -
30004540 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30008434 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9481101MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92340-57-3
Molekylær formel C17H19N3O4S
Molekylvægt (g/mol) 361.42
Synonym 3-Pyridinemethanol, 4-methoxy-6-[[(6-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulfinyl]methyl]-5-methyl-, [4-methoxy-6-[(5-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulfinylmethyl]-5-methyl-3-pyridyl]methanol, 5'-Hydroxyomeprazole
IUPAC navn [4-methoxy-6-[(5-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulfinylmethyl]-5-methylpyridin-3-yl]methanol
SMIL COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(CO)c(OC)c3C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxy Omeprazole
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C17H19N3O4S/c1-10-15(18-7-11(8-21)16(10)24-3)9-25(22)17-19-13-5-4-12(23-2)6-14(13)20-17/h4-7,21H,8-9H2,1-3H3,(H,19,20)
Formel vægt 361.1096