Få mere at vide
5-Hydroxy-N-methylprotriptylin, TRC
Artikelnummer. 30138514
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138514 100 mg
30011909 10 mg
30005725 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138514 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH948035100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18029-54-4
Molekylær formel C20 H23 N O
Molekylvægt (g/mol) 293.4
Synonym 5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol, 5-[3-(dimethylamino)propyl]-
IUPAC navn 11-[3-(dimethylamino)propyl]dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-ol
SMIL CN(C)CCCC1(O)c2ccccc2C=Cc3ccccc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C20H23NO/c1-21(2)15-7-14-20(22)18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-13,22H,7,14-15H2,1-2H3
Formel vægt 293.178