missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Hydroxy-N-methyl-2-pyrrolidinone, TRC

Artikelnummer. 30134643
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134643 1 g
30006394 100 mg
30004710 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134643 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9483201G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 41194-00-7
Molekylær formel C5 H9 N O2
Molekylvægt (g/mol) 115.13
Synonym 2-Pyrrolidinone, 5-hydroxy-1-methyl-, 5-Hydroxy-1-methyl-2-pyrrolidinone, 5-Hydroxy-1-methylpyrrolidin-2-one, 5-Hydroxy-N-methyl-2-pyrrolidone, 5-Hydroxy-N-methylpyrrolidone
IUPAC navn 5-hydroxy-1-methylpyrrolidin-2-one
SMIL CN1C(O)CCC1=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxy-N-methyl-2-pyrrolidinone
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H9NO2/c1-6-4(7)2-3-5(6)8/h4,7H,2-3H2,1H3
Formel vægt 115.0633
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.