Få mere at vide
5-[[Hydroxy(methyl)amino]methyl]-4-isopropyl-1-methyl-2-phenylpyrazol-3-one, Mikromol™
Beskrivelse
5-[[Hydroxy(methyl)amino]methyl]-4-isopropyl-1-methyl-2-phenylpyrazol-3-one
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-[(Hydroxy(methyl)amino)methyl]-4-isopropyl-1-methyl-2-phenylpyrazol-3-one |
| CAS | 88913-10-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-[(Hydroxy(methyl)amino)methyl]-4-isopropyl-1-methyl-2-phenylpyrazol-3-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H21 N3 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 5-[[Hydroxy(methyl)amino]methyl]-4-isopropyl-1-methyl-2-phenylpyrazol-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21N3O2/c1-11(2)14-13(10-16(3)20)17(4)18(15(14)19)12-8-6-5-7-9-12/h5-9,11,20H,10H2,1-4H3 |
| SMIL | CC(C)C1=C(CN(C)O)N(C)N(C1=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 5-[[hydroxy(methyl)amino]methyl]-1-methyl-2-phenyl-4-propan-2-ylpyrazol-3-one |
| Vis mere |