Få mere at vide
5-[[Hydroxy(methyl)amino]methyl]-4-isopropyl-1-methyl-2-phenylpyrazol-3-one, Mikromol™
Artikelnummer. 30052641
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052641 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052641 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0994.020025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-[[Hydroxy(methyl)amino]methyl]-4-isopropyl-1-methyl-2-phenylpyrazol-3-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-[(Hydroxy(methyl)amino)methyl]-4-isopropyl-1-methyl-2-phenylpyrazol-3-one
CAS 88913-10-4
Analyt- eller komponentnavne 5-[(Hydroxy(methyl)amino)methyl]-4-isopropyl-1-methyl-2-phenylpyrazol-3-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H21 N3 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 5-[[Hydroxy(methyl)amino]methyl]-4-isopropyl-1-methyl-2-phenylpyrazol-3-one
InChI formel InChI=1S/C15H21N3O2/c1-11(2)14-13(10-16(3)20)17(4)18(15(14)19)12-8-6-5-7-9-12/h5-9,11,20H,10H2,1-4H3
SMIL CC(C)C1=C(CN(C)O)N(C)N(C1=O)c2ccccc2
IUPAC navn 5-[[hydroxy(methyl)amino]methyl]-1-methyl-2-phenyl-4-propan-2-ylpyrazol-3-one
Molekylvægt (g/mol) 275.35
Mængde 25 mg
Formel vægt 275.1634 g/mol