Få mere at vide
5-hydroxy lansoprazol kaliumsalt, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hydroxy Lansoprazole potassium salt |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14F3N3O3S.K/c1-9-13(20-5-4-14(9)25-8-16(17,18)19)7-26(24)15-21-11-3-2-10(23)6-12(11)22-15;/h2-6,23H,7-8H2,1H3,(H,21,22);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 423.0267 |