missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Hydroxy L-Tryptophan, TRC

Artikelnummer. 30135133
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135133 100 mg
30004237 250 mg
30005123 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135133 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH975710100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 4350-09-8
Molekylær formel C11 H12 N2 O3
Molekylvægt (g/mol) 220.22
Synonym (S)-2-Amino-3-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)propanoic Acid, N-Acetyltryptophan Imp. D (EP), Tryptophan Imp. D (EP), 5-Hydroxytryptophan, Tryptophan, 5-hydroxy-, L- (8CI), (S)-5-Hydroxytryptophan, 5-Hydroxy-L-tryptophan, 5-Hydroxyl-L-tryptophan, Cincofarm, L-5-HTP, L-5-Hydroxytryptophan, Levothym, Levotinine, Oxitriptan, Oxyfan, Pretonine, Quietim, Serotonyl, Telesol, Tript-Oh, Triptene
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)propanoic acid
SMIL N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxy-L-tryptophan
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C11H12N2O3/c12-9(11(15)16)3-6-5-13-10-2-1-7(14)4-8(6)10/h1-2,4-5,9,13-14H,3,12H2,(H,15,16)/t9-/m0/s1
Mængde 100 mg
Formel vægt 220.0848
Procent renhed >95%
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.