Få mere at vide
5-Hydroxy Flunixin-d3 See H942424, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hydroxy Flunixin-d3 |
| CAS | 1185088-54-3 |
| Molekylær formel | C14H8D3F3N2O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 5-Hydroxy-2-[[2-methyl-d3-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-3-pyridinecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11F3N2O3/c1-7-10(14(15,16)17)3-2-4-11(7)19-12-9(13(21)22)5-8(20)6-18-12/h2-6,20H,1H3,(H,18,19)(H,21,22)/i1D3 |
| SMIL | OC1=CN=C(NC2=C(C([2H])([2H])[2H])C(C(F)(F)F)=CC=C2)C(C(O)=O)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 315.26 |
| Formel vægt | 315.091 |