missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Hydroxy Diclofenac, TRC

Artikelnummer. 30012653
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012653 5 mg
30009567 1 mg
30011403 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30012653 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH8252305MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 69002-84-2
Molekylær formel C14 H11 Cl2 N O3
Molekylvægt (g/mol) 312.15
Synonym Benzeneacetic acid, 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-5-hydroxy-, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-5-hydroxybenzeneacetic acid, 5-Hydroxydiclofenac, 5-Hydroxy Diclofenac
IUPAC navn 2-[2-(2,6-dichloroanilino)-5-hydroxyphenyl]acetic acid
SMIL OC(=O)Cc1cc(O)ccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxy Diclofenac
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C14H11Cl2NO3/c15-10-2-1-3-11(16)14(10)17-12-5-4-9(18)6-8(12)7-13(19)20/h1-6,17-18H,7H2,(H,19,20)
Formel vægt 311.0116
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.