Få mere at vide
5-Hydroxy Dantrolene-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hydroxy Dantrolene-d4 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10N4O6/c19-12-13(20)17(14(21)16-12)15-7-10-5-6-11(24-10)8-1-3-9(4-2-8)18(22)23/h1-7,13,20H,(H,16,19,21)/b15-7+/i1D,2D,3D,4D |
| Formel vægt | 334.0851 |