missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-hydroxy Chlorosulfuron, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorsulfuron-5-hydroxy |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12ClN5O5S/c1-6-14-10(17-12(15-6)23-2)16-11(20)18-24(21,22)9-5-7(19)3-4-8(9)13/h3-5,19H,1-2H3,(H2,14,15,16,17,18,20) |
| Formel vægt | 373.0248 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?