Få mere at vide
5-Hydroxy Buspirone-d8, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hydroxy Buspirone-d8 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H31N5O3/c27-17-15-22-20(23-16-17)25-11-9-24(10-12-25)7-3-4-8-26-18(28)13-21(14-19(26)29)5-1-2-6-21/h15-16,27H,1-14H2/i3D2,4D2,7D2,8D2 |
| Formel vægt | 409.2929 |