Få mere at vide
5-Hydroxy-7-methoxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tectochrysin |
| CAS | 520-28-5 |
| Molekylær formel | C16 H12 O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Flavone, 5-hydroxy-7-methoxy- (7CI,8CI), 5-Hydroxy-7-methoxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 2-Phenyl-5-hydroxy-7-methoxychromone, 5-Hydroxy-7-methoxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one, 5-Hydroxy-7-methoxyflavone, 7-Methoxy-5-hydroxyflavone, 7-O-Methoxy Chrysin, 7-O-Methylchrysin, NSC 80687, Techtochrysin, Techtochrysine, Tectochrysin |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12O4/c1-19-11-7-12(17)16-13(18)9-14(20-15(16)8-11)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,17H,1H3 |
| SMIL | COc1cc(O)c2C(=O)C=C(Oc2c1)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 5-hydroxy-7-methoxy-2-phenylchromen-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 268.26 |
| Formel vægt | 268.0736 |