Få mere at vide
(5-Hydroxy-6-methylpyridine-3,4-diyl)dimethanol hydrochloride, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (5-Hydroxy-6-methylpyridine-3,4-diyl)dimethanol hydrochloride |
| CAS | 58-56-0 |
| Molekylær formel | C8H12ClNO3 |
| MDL nummer | MFCD00012807 |
| Mængde | 10 g |
| SMIL | CC1=C(O)C(CO)=C(CO)C=N1.[H]Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 205.64 |
| Procent renhed | 95% |