Få mere at vide
5-Hydroxy-6-methoxy Duloxetine Sulfate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hydroxy-6-methoxy Duloxetine Sulfate |
| CAS | 732983-57-2 |
| Molekylær formel | C19 H21 N O6 S2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 5-Hydroxy-6-methoxyduloxetine Sulfate Ester, 1-Naphthalenol, 2-methoxy-5-[(1S)-3-(methylamino)-1-(2-thienyl)propoxy]-, 1-(hydrogen sulfate), 1-Naphthalenol, 2-methoxy-5-[(1S)-3-(methylamino)-1-(2-thienyl)propoxy]-, hydrogen sulfate (ester) (9CI), 2-Methoxy-5-[(1S)-3-(methylamino)-1-(2-thienyl)propoxy]-1-naphthalenyl hydrogen sulfate, 5-Hydroxy-6-methoxyduloxetine sulfate, 5-Hydroxy-6-methoxyduloxetine sulfate ester, 2-Methoxy-5-[(1S)-3-(methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propoxy]naphthalen-1-ol 1-(hydrogen sulfate), 2-Methoxy-5-[(1S)-3-(methylamino)-1-(2-thienyl)propoxy]-1-naphthalenol 1-(Hydrogen Sulfate), LY 581920 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21NO6S2/c1-20-11-10-16(18-7-4-12-27-18)25-15-6-3-5-14-13(15)8-9-17(24-2)19(14)26-28(21,22)23/h3-9,12,16,20H,10-11H2,1-2H3,(H,21,22,23)/t16-/m0/s1 |
| SMIL | CNCC[C@H](Oc1cccc2c(OS(=O)(=O)O)c(OC)ccc12)c3cccs3 |
| IUPAC navn | [2-methoxy-5-[(1S)-3-(methylamino)-1-(2-thienyl)propoxy]-1-naphthyl] hydrogen sulfate |
| Molekylvægt (g/mol) | 423.5 |
| Formel vægt | 423.081 |