Få mere at vide
5-Hydroxy-6-methoxy-1-indanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hydroxy-6-methoxy-1-indanone |
| CAS | 127399-78-4 |
| Molekylær formel | C10 H10 O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-5-hydroxy-6-methoxy-, 2,3-Dihydro-5-hydroxy-6-methoxy-1H-inden-1-one, 5-Hydroxy-6-methoxyindan-1-one, Z-Indanone, 5-Hydroxy-6-methoxy-1-indanone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O3/c1-13-10-5-7-6(4-9(10)12)2-3-8(7)11/h4-5,12H,2-3H2,1H3 |
| SMIL | COc1cc2C(=O)CCc2cc1O |
| IUPAC navn | 5-hydroxy-6-methoxy-2,3-dihydroinden-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.18 |
| Formel vægt | 178.063 |