Få mere at vide
5-Hydroxy-4H-chromen-4-on, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10775603
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10775603 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10707923 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10775603 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB09974DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 3952-69-0
Molekylær formel C9H6O3
Molekylvægt (g/mol) 162.144
MDL nummer MFCD00100605
InChI nøgle CJMXMDVAKVSKFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxy-4h-chromen-4-one, 5-hydroxychromone, 5-hydroxy-4h-1-benzopyran-4-one, 5-hydroxy-chromen-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one,5-hydroxy
PubChem CID 5479462
IUPAC navn 5-hydroxychromen-4-on
SMIL C1=CC2=C(C(=O)C=CO2)C(=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxy-4H-chromen-4-one
CAS min % 80.0
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 162.14
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk