missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Hydroxy-4-propyl-5H-furan-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hydroxy-4-propyl-5H-furan-2-one |
| CAS | 78920-10-2 |
| Molekylær formel | C7H10O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 5-Hydroxy-4-Propyl-2(5H)-Furanone |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O3/c1-2-3-5-4-6(8)10-7(5)9/h4,7,9H,2-3H2,1H3 |
| SMIL | CCCC1=CC(=O)OC1O |
| IUPAC navn | 2-hydroxy-3-propyl-2H-furan-5-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 142.15 |
| Formel vægt | 142.063 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?