Få mere at vide
5-Hydroxy-4-methyl-2(5H)-furanon, TRC
Artikelnummer. 30401012
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30401012 10 g
30401512 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30401012 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH94703010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40834-42-2
Molekylær formel C5 H6 O3
Molekylvægt (g/mol) 114.1
Synonym 4-Hydroxy-3-methylbut-2-en-4-olide, 4-Methyl-5-hydroxy-2(5H)-furanone, 5-Hydroxy-4-methyl-5H-furan-2-one, γ-Hydroxy-β-methylbutenolide
IUPAC navn 2-hydroxy-3-methyl-2H-furan-5-one
SMIL CC1=CC(=O)OC1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxy-4-methyl-2(5H)-furanone
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C5H6O3/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h2,5,7H,1H3
Formel vægt 114.0317