Få mere at vide
5-Hydroxy-4-[(methoxycarbonyl)amino]-pentanoic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hydroxy-4-[(methoxycarbonyl)amino]-pentanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 1346598-01-3 |
| Molekylær formel | C9H17NO5 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO5/c1-3-15-8(12)5-4-7(6-11)10-9(13)14-2/h7,11H,3-6H2,1-2H3,(H,10,13) |
| SMIL | CCOC(=O)CCC(CO)NC(=O)OC |
| IUPAC navn | ethyl 5-hydroxy-4-(methoxycarbonylamino)pentanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 219.23 |
| Formel vægt | 219.1107 |