Få mere at vide
5-hydroxy-4-azaphenanthrene, TRC
Artikelnummer. 30403454
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30403454 10 g
1 options
Artikelnummer. 30403454 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH80510010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxy-4-azaphenanthrene
CAS 33155-90-7
Molekylær formel C13H9NO
Mængde 10 g
Synonym Benzo[h]quinolin-10-ol, 10-Hydroxybenzo[h]quinoline
InChI formel InChI=1S/C13H9NO/c15-11-5-1-3-9-6-7-10-4-2-8-14-13(10)12(9)11/h1-8,15H
SMIL Oc1cccc2ccc3cccnc3c12
IUPAC navn benzo[h]quinolin-10-ol
Molekylvægt (g/mol) 195.22
Formel vægt 195.0684