Få mere at vide
5-hydroxy-4-azaphenanthrene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hydroxy-4-azaphenanthrene |
| CAS | 33155-90-7 |
| Molekylær formel | C13H9NO |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Benzo[h]quinolin-10-ol, 10-Hydroxybenzo[h]quinoline |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9NO/c15-11-5-1-3-9-6-7-10-4-2-8-14-13(10)12(9)11/h1-8,15H |
| SMIL | Oc1cccc2ccc3cccnc3c12 |
| IUPAC navn | benzo[h]quinolin-10-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.22 |
| Formel vægt | 195.0684 |