Få mere at vide
5-Hydroxy-3H-imidazole-4-carboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hydroxy-3H-imidazole-4-carboxamide |
| CAS | 56973-26-3 |
| Molekylær formel | C4 H5 N3 O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1H-Imidazole-4-carboxamide, 5-hydroxy-, 5-Hydroxy-1H-imidazole-4-carboxamide, 4-Carbamoyl-5-hydroxyimidazole, 5-Hydroxyimidazole 4-carboxamide, Bredinin aglycone, NSC 266026, SM 108, SM 108 (antitumor agent), 5-Hydroxy-3H-imidazole-4-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5N3O2/c5-3(8)2-4(9)7-1-6-2/h1,9H,(H2,5,8)(H,6,7) |
| SMIL | NC(=O)c1nc[nH]c1O |
| IUPAC navn | 5-hydroxy-1H-imidazole-4-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 127.1 |
| Formel vægt | 127.0382 |