Få mere at vide
5-Hydroxy-3-phenylbenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hydroxy-3-phenylbenzoic Acid |
| CAS | 35489-88-4 |
| Molekylær formel | C13H10O3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 5-Hydroxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10O3/c14-12-7-10(6-11(8-12)13(15)16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,14H,(H,15,16) |
| SMIL | OC(=O)c1cc(O)cc(c1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 3-hydroxy-5-phenylbenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 214.22 |
| Formel vægt | 214.063 |