Få mere at vide
5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzoic acid, 97+%
Artikelnummer. 11327565
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327565 250 mg 250mg
11317565 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327565 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05708.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 8-1-1916 | C9H10O5 | 198.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8-1-1916
Molekylær formel C9H10O5
Molekylvægt (g/mol) 198.17
MDL nummer MFCD00002508
InChI nøgle WFIBQVFJXGQICQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethoxy-5-hydroxybenzoic acid, 5-hydroxy-3,4-dimethoxybenzoic acid, 5-hydroxyveratric acid, 3,4-o-dimethylgallic acid, 5-hydroxy veratric acid, chembl85234, 3,4-dimethoxy-5-hydroxy benzoic acid, acmc-20an2p, 3-hydroxy-4 5-dimethoxybenzoic acid, 3-hydroxy-4,5-dimethoxy-benzoic acid
PubChem CID 74709
IUPAC navn 3-hydroxy-4,5-dimethoxybenzoesyre
SMIL COC1=CC(=CC(=C1OC)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzoic acid
Smeltepunkt 194°C to 197°C
Mængde 250 mg
Beilstein 2115310
Formel vægt 198.17
Procent renhed ≥97%