Få mere at vide
5-hydroxy-3,4-dimethoxybenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30403451
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30403451 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30403451 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH825425250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzaldehyde
CAS 29865-90-5
Molekylær formel C9H10O4
Mængde 250 mg
Synonym 5-Hydroxy-veratraldehyde, 3,4-Dimethoxy-5-hydroxybenzaldehyde, 3-Hydroxy-4,5-dimethoxybenzaldehyde, 5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzaldehyde, 5-Hydroxyveratraldehyde
InChI formel InChI=1S/C9H10O4/c1-12-8-4-6(5-10)3-7(11)9(8)13-2/h3-5,11H,1-2H3
SMIL COc1cc(C=O)cc(O)c1OC
IUPAC navn 3-hydroxy-4,5-methoxybenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 182.17
Formel vægt 182.0579