Få mere at vide
5-Hydroxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30965041
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1g
250mg
25g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30965041 1 g 1g
30956994 10 g 10g
30949196 100 g 100g
30962184 25 g 25g
30961555 250 mg 250mg
30955206 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30965041 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD00521g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
CAS 28315-93-7
Molekylær formel C10H10O2
MDL nummer MFCD00001693
Mængde 1 g
SMIL O=C1CCCC2=C1C=CC=C2O
Molekylvægt (g/mol) 162.19
Procent renhed 98%