Få mere at vide
5-Hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone |
| CAS | 30389-33-4 |
| Molekylær formel | C9H9NO2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 5-Hydroxy-3,4-dihydrocarbostyril, 5-Hydroxy-3,4-dihydrocarbostyryl, Aripiprazole Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO2/c11-8-3-1-2-7-6(8)4-5-9(12)10-7/h1-3,11H,4-5H2,(H,10,12) |
| SMIL | O=C1NC2=C(CC1)C(=CC=C2)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.17 |
| Formel vægt | 163.0633 |