Få mere at vide
5-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyridine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15474357
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15474357 1 g 1g
15484357 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15474357 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31734.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 216766-12-0
Molekylær formel C6H4F3NO
Molekylvægt (g/mol) 163.10
MDL nummer MFCD06801325
InChI nøgle VFOBDHYPESAMAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-trifluoromethyl pyridin-3-ol, 5-hydroxy-2-trifluoromethyl pyridine, 6-trifluoromethyl-3-pyridinol, 2-trifluoromethyl pyridin-5-ol, 5-hydroxy-2-trifluoromethylpyridine, 3-pyridinol, 6-trifluoromethyl, 6-trifluoromethyl-pyridin-3-ol, pubchem21818, 6-trifluoromethyl 3-pyridinol
PubChem CID 2783388
IUPAC navn 6-(trifluormethyl)pyridin-3-ol
SMIL OC1=CN=C(C=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
Smeltepunkt 174°C to 176°C
Mængde 1 g
Formel vægt 163.1
Procent renhed 97%