Få mere at vide
5-Hydroxy-2-oxo-2,3-dihydro-1H-[1]benzazephe-4-carboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hydroxy-2-oxo-2,3-dihydro-1H-[1]benzazephe-4-carboxylic acid ethyl ester |
| CAS | 108993-98-2 |
| Molekylær formel | C13 H13 N O4 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13NO4/c1-2-18-13(17)9-7-11(15)14-10-6-4-3-5-8(10)12(9)16/h3-6,16H,2,7H2,1H3,(H,14,15) |
| SMIL | CCOC(=O)C1=C(O)c2ccccc2NC(=O)C1 |
| IUPAC navn | ethyl 5-hydroxy-2-oxo-1,3-dihydro-1-benzazepine-4-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 247.25 |
| Formel vægt | 247.0845 |