Få mere at vide
5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyd, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyde |
| CAS | 42454-06-8 |
| Molekylær formel | C7H5NO4 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-Nitro-5-hydroxybenzaldehyde, 3-Formyl-4-nitrophenol, 3-Hydroxy-6-nitrobenzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5NO4/c9-4-5-3-6(10)1-2-7(5)8(11)12/h1-4,10H |
| SMIL | Oc1ccc(c(C=O)c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 5-hydroxy-2-nitrobenzaldehyd |
| Molekylvægt (g/mol) | 167.12 |
| Formel vægt | 167.0219 |