Få mere at vide
5-Hydroxy-2-methylpyridine, 99%
Artikelnummer. 11421617
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11421617 5 g 5g
11431617 25 g 25g
11441617 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11421617 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25014.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1121-78-4 | C6H7NO | 109.128 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1121-78-4
Molekylær formel C6H7NO
Molekylvægt (g/mol) 109.128
MDL nummer MFCD00006339
InChI nøgle DHLUJPLHLZJUBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxy-2-methylpyridine, 2-methyl-5-hydroxypyridine, 3-hydroxy-6-methylpyridine, 6-methyl-3-pyridinol, 3-pyridinol, 6-methyl, 6-methyl-3-hydroxypyridine, 5-hydroxy-2-picoline, unii-uke16jp1jr, 2-methyl-5-pyridinol, uke16jp1jr
PubChem CID 14275
IUPAC navn 6-methylpyridin-3-ol
SMIL CC1=NC=C(C=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxy-2-methylpyridine
Smeltepunkt 167°C to 171°C
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Beilstein 107077
Formel vægt 109.13
Procent renhed 99%