Få mere at vide
5-Hydroxy-2-methyl-1H-imidazole-1-ethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hydroxy-2-methyl-1H-imidazole-1-ethanol |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10N2O2/c1-5-7-4-6(10)8(5)2-3-9/h4,9-10H,2-3H2,1H3 |
| Formel vægt | 142.0742 |