Få mere at vide
5-Hydroxy-2-methoxybenzoic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hydroxy-2-methoxybenzoic acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O4/c1-12-7-3-2-5(9)4-6(7)8(10)11/h2-4,9H,1H3,(H,10,11) |
| Formel vægt | 168.0423 |