Få mere at vide
5'-Hydroxy-2'-methoxyacetophenone, TRC
Artikelnummer. 30403173
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30403173 2.5 g 2.5g
30396380 250 mg -
30395083 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30403173 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH8063852.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31405-60-4
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.17
IUPAC navn 1-(5-hydroxy-2-methoxyphenyl)ethanone
SMIL COc1ccc(O)cc1C(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5'-Hydroxy-2'-methoxyacetophenone
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C9H10O3/c1-6(10)8-5-7(11)3-4-9(8)12-2/h3-5,11H,1-2H3
Formel vægt 166.063
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privacy Policy.