Få mere at vide
5'-Hydroxy-2'-methoxyacetophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5'-Hydroxy-2'-methoxyacetophenone |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O3/c1-6(10)8-5-7(11)3-4-9(8)12-2/h3-5,11H,1-2H3 |
| Formel vægt | 166.063 |