Få mere at vide
5-Hydroxy-2-iodopyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hydroxy-2-iodopyridine |
| CAS | 129034-38-4 |
| Molekylær formel | C5 H4 I N O |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4INO/c6-5-2-1-4(8)3-7-5/h1-3,8H |
| SMIL | Oc1ccc(I)nc1 |
| IUPAC navn | 6-iodopyridin-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 221 |
| Formel vægt | 220.9338 |