Få mere at vide
5-hydroxy-2-adamantanon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hydroxy-2-adamantanone |
| CAS | 20098-14-0 |
| Molekylær formel | C10H14O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-Hydroxy-4-adamantanone, 1-Hydroxy-4-ketoadamantane, 4-Oxo-1-adamantanol, 5-Hydroxy-2-adamantanone, 5-Hydroxyadamantanone, Idramantone, Kemantan, Kemantane, 5-Hydroxy-tricyclo[3.3.1.13,7]decanone, 5-Hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]decan-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O2/c11-9-7-1-6-2-8(9)5-10(12,3-6)4-7/h6-8,12H,1-5H2 |
| SMIL | OC12CC3CC(C1)C(=O)C(C3)C2 |
| IUPAC navn | 5-hydroxyadamantan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.22 |
| Formel vægt | 166.0994 |