Få mere at vide
5-Hydroxy-2-adamantanone, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10061324 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10061324 1 g Glass bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10061324 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 426330010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxy-2-adamantanone
CAS 20098-14-0
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >300°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C10H14O2
MDL nummer MFCD00192211
Mængde 1 g
Synonym idramantone, 5-hydroxy-2-adamantanone, kemantane, 5-hydroxy-adamantan-2-one, kemantan, 5-hydroxytricyclo 3.3.1.1 3,7 decanone, tricyclo 3.3.1.13,7 decanone, 5-hydroxy, idramantone inn, 4-oxo-1-adamantanol
InChI nøgle TZBDEVBNMSLVKT-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1C2CC3CC(C2)(CC1C3=O)O
IUPAC navn 5-hydroxyadamantan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 166.22
PubChem CID 64184
ChEBI CHEBI:48581
Formel vægt 166.22
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder